Learn More
Phenoxybenzamine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16452169
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452169 1 g 1 g
16461416 200 mg 200 miligramos
16422136 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16452169 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0431A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Phenoxybenzamine hydrochloride is a nonselective, irreversible, orally active α-adrenoceptor antagonist that is commonly used for the research of hypertension, specifically caused by pheochromocytoma. Phenoxybenzamine hydrochloride also shows antitumor activity.
Phenoxybenzamine hydrochloride is a nonselective, irreversible, orally active α-adrenoceptor antagonist that is commonly used for the research of hypertension, specifically caused by pheochromocytoma. Phenoxybenzamine hydrochloride also shows antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxybenzamine hydrochloride
CAS 63-92-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23Cl2NO
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (293.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 340.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death