Learn More
Phenoxybenzamine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16422136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422136 500 mg 500 miligramos
16461416 200 mg 200 miligramos
16452169 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16422136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0431A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Phenoxybenzamine hydrochloride is a nonselective, irreversible, orally active α-adrenoceptor antagonist that is commonly used for the research of hypertension, specifically caused by pheochromocytoma. Phenoxybenzamine hydrochloride also shows antitumor activity.
Phenoxybenzamine hydrochloride is a nonselective, irreversible, orally active α-adrenoceptor antagonist that is commonly used for the research of hypertension, specifically caused by pheochromocytoma. Phenoxybenzamine hydrochloride also shows antitumor activity.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Phenoxybenzamine hydrochloride
CAS 63-92-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23Cl2NO
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (293.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 340.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.