Learn More
Clorhidrato de fenoxibenzamina, LoGiCal
Código de producto. 30462791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462791 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462791 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0778.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxybenzamine Hydrochloride
CAS 63-92-3
Nombres de analitos o componentes Phenoxybenzamine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H22 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, Benzylamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride, 2-(N-Benzyl-2-chloroethylamino)-1-phenoxypropane hydrochloride, Dibenzylin, Dibenzyline chloride, Dibenzyline hydrochloride, Dibenzyran, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, hydrochloride, N-2-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-β-chloroethylamine hydrochloride, NSC 37448, Phenoxybenzamine chloride, Phenoxybenzamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencil-N-(2-cloroetil)-1-fenoxipropan-2-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 340.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339,1157 g/mol