Learn More
Fenoxiacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenoxyacetonitrile |
| Densidad | 1.09 |
| Punto de ebullición | 76°C to 78°C (0.05 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.525 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3276 |
| Beilstein | 2206192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.15 |
| Porcentaje de pureza | 98% |