Learn More
Ácido fenoxiacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488680 100 g 100 g
11414224 500 g 500 g
11424224 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12541.22
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 122-59-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Phenoxyacetic acid is a flavoring ingredient. Its photodegradation using titanium dioxide as photocatalyst has been studied. Selective separation of penicillin V from phenoxyacetic acid using liquid membranes consisting of 1,2-dichloroethane and Amberlite LA-2 as carrier has been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Ácido fenoxiacético es un ingrediente aromatizante. Se ha estudiado su fotodegradación utilizando dióxido de titanio como fotocatalizador. Asimismo, se ha estudiado la separación selectiva de la penicilina V del ácido fenoxiacético mediante membranas líquidas compuestas por 1,2-dicloroetano y Amberlite LA-2 como portador.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-59-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00004296
Clave InChI LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
PubChem CID 19188
ChEBI CHEBI:8075
Nombre IUPAC Ácido 2-fenoxiacético
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxyacetic acid
Punto de fusión 98°C to 101°C
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 907949
Índice Merck 14,7254
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenoxyacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenoxyacetic acid