Learn More
Ácido fenoxiacético, 98+%
Código de producto. 11945121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945121 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10002190 5 g Frasco de vidrio 5 g
10687332 100 g Frasco de plástico 100 g
10307400 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11945121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169870025
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 122-59-8 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-59-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00004296
Clave InChI LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
PubChem CID 19188
ChEBI CHEBI:8075
Nombre IUPAC Ácido 2-fenoxiacético
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxyacetic acid
Punto de fusión 98.0°C to 101.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Acid)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5OCH2CO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 06,161
Fieser 09,361
Índice Merck 15,7366
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo granular, gránulos o perlas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenoxyacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación