Learn More
Ácido fenoxi-d5-acético, TRC
Código de producto. 30423144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423144 5 mg
30408990 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3181025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154492-74-7
Fórmula molecular C8 2H5 H3 O3
Peso molecular (g/mol) 157.18
Sinónimo Acetic acid, phenoxy-d5- (9CI), Phenoxy-d5-acetic acid, Phenoxyacetic acid D5 (phenoxy-D5), 2-Phenoxy-d5-acetic acid, 2-(Phenyl-d5-oxy)acetic acid, Glycolic acid phenyl-d5 ether, Phenoxyacetic acid-d5, Pentadeuteriophenoxyethanoic acid
Nombre IUPAC 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenoxi)ácido acético
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(OCC(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxy-d5-acetic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0787