Learn More
Éster etílico del ácido fenoxi-d5-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenoxy-d5-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1189442-18-9 |
| Fórmula molecular | C10H7D5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl Phenoxy-d5-acetate, 2-Phenoxy-d5-acetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-12-10(11)8-13-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OCC(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenoxi)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.11 |