Learn More
Ácido fenoxi-d5-acético, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenoxy-d5-acetic Acid |
| CAS | 154492-74-7 |
| Fórmula molecular | C8 2H5 H3 O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OCC(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 157.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0787 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |