Learn More
Fenoxi-2-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenoxy-2-propanone |
| CAS | 621-87-4 |
| Fórmula molecular | C9H10O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Phenoxy-2-propanone, 1-Phenoxyacetone, Methyl Phenoxymethyl KetoneNSC 1876, Phenoxy-2-propanone, Phenoxyacetone, Phenoxymethyl Methyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)COc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenoxipropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0681 |