Learn More
Fenoxazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301467 1 g 1 g
11311467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11301467 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01969.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Phenoxazine is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenoxazina se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un recipiente bien cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135-67-1
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD00005014
Clave InChI TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
Nombre IUPAC 10H-fenoxazina
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenoxazine
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 1 g
Beilstein 143234
Índice Merck 14,7253
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 98%