Learn More
Fenoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336870 1 g Frasco de vidrio 1 g
10407140 5 g Frasco de vidrio 5 g
10033763 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10336870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130220010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-67-1
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD00005014
Clave InChI TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
Nombre IUPAC 10H-fenoxazina
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxazine
Punto de fusión 154.0°C to 159.0°C
Color Gris a gris verdoso
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 27, 62
Índice Merck 15, 7365
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino