Learn More
Phenothrin, MedChemExpress
Código de producto. 16468586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1072
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Phenothrin is a synthetic pyrethroid that kills adult fleas and ticks.
Phenothrin is a synthetic pyrethroid that kills adult fleas and ticks.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenothrin
CAS 26002-80-2
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (285.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1C(C)(C)C1/C=C(C)\C)OCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 350.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.45
Porcentaje de pureza 94.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation