Learn More
Fenotrina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30327096 100 mg
1 options
Código de producto. 30327096 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16040000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenothrin
CAS 26002-80-2
Nombres de analitos o componentes Phenothrin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, m-phenoxybenzyl ester (8CI), Benzyl alcohol, m-phenoxy-, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate (8CI), 3-Phenoxybenzyl chrysanthemate, Anchimanaito 20S, Duet, Multicide 2154, OMS 1809, OMS 1810, PT 515, Phenothrin, Phenoxythrin, Pibutin, S 2539, S 2539 (pesticide), m-Phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=CC1C(C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C)C
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato de (3-fenoxifenil)metilo
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 350.45
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1882 g/mol