Learn More
Fenotiazina, TRC
Código de producto. 30135153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 miligramos
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135153 500 g 500 g
30003536 25 g 25 g
17903535 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP318040500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-84-2
Fórmula molecular C12 H9 N S
Peso molecular (g/mol) 199.27
Sinónimo Phenothiazine, Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine
Nombre IUPAC 10H-fenotiacina
SMILES N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenothiazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0456
Porcentaje de pureza >95%