Learn More
Fenotiazina S, S-Dióxido, TRC
Código de producto. 30137735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137735 500 mg 500 miligramos
30132971 1 g 1 g
30008842 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP297600500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1209-66-1
Fórmula molecular C12H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 231.27
Sinónimo 5,5-Dioxophenothiazine;
Nombre IUPAC 10H-fenotiazina 5,5-dióxido
SMILES O=S1(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenothiazine S,S-Dioxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0354
Porcentaje de pureza >95%