Learn More
Fenotiazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695942 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10214800 500 g Frasco de plástico 500 g
10308613 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10695942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-84-2
Fórmula molecular C12H9NS
Peso molecular (g/mol) 199.28
Número MDL MFCD00005015
Clave InChI WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
Nombre IUPAC 10H-fenotiacina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenothiazine
Punto de fusión 185.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 371.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 27, 63
Índice Merck 15, 7364
Información de solubilidad Solubility in water: 2mg/l (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot acetic acid, freely soluble in benzene and ether, slightly soluble in alcohol and mineral oils, practically insoluble in chloroform and petroleum, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Perlas o Cuentas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenothiazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.