Learn More
Fenotiazina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494164 250 g 250 g
11498680 500 g 500 g
11404174 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12517.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.271 g/mol
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa sobre la fosfodiesterasa dependiente de calcio/calmodulina tipo I y como donante electrónico útil. La fenotiazina se emplea en sensibilizadores de colorantes orgánicos sin metal, colorantes y antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en agua (0,13 mg/ml a 23 °C), etanol, acetona y éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la luz del sol. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-84-2
Fórmula molecular C12H9NS
Peso molecular (g/mol) 199.271
Número MDL MFCD00005015
Clave InChI WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
Nombre IUPAC 10H-fenotiacina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenothiazine
Punto de fusión 182°C to 186°C
Punto de ebullición 235°C (21 mmHg)
Cantidad 250 g
Beilstein 143237
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7252
Información de solubilidad Soluble in water (0.13mg/ml at 23°C),ethanol,acetone,and ether. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.28
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenothiazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenothiazine