Learn More
Fenotiazina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404174 5000 g 5000 g
11494164 250 g 250 g
11498680 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12517.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.271 g/mol
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa sobre la fosfodiesterasa dependiente de calcio/calmodulina tipo I y como donante electrónico útil. La fenotiazina se emplea en sensibilizadores de colorantes orgánicos sin metal, colorantes y antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en agua (0,13 mg/ml a 23 °C), etanol, acetona y éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la luz del sol. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-84-2
Fórmula molecular C12H9NS
Peso molecular (g/mol) 199.271
Número MDL MFCD00005015
Clave InChI WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
Nombre IUPAC 10H-fenotiacina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenothiazine
Punto de fusión 182°C to 186°C
Punto de ebullición 235°C (21 mmHg)
Cantidad 5000 g
Beilstein 143237
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7252
Información de solubilidad Soluble in water (0.13mg/ml at 23°C),ethanol,acetone,and ether. Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.28
Porcentaje de pureza ≥98%