Learn More
Fenotiazina-10-propionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenothiazine-10-propionitrile |
| CAS | 1698-80-2 |
| Fórmula molecular | C15H12N2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine-10-propanenitrile, 10-(2-Cyanoethyl)phenothiazine, 3-(Phenothiazin-10-yl)propanenitrile, NSC 139052, NSC 21556 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12N2S/c16-10-5-11-17-12-6-1-3-8-14(12)18-15-9-4-2-7-13(15)17/h1-4,6-9H,5,11H2 |
| SMILES | N#CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-fenotiazin-10-ilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0721 |