Learn More
Ácido fenotiazina-10-propiónico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenothiazine-10-propionic Acid |
| CAS | 362-03-8 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(10-Phenothiazin-10-yl)propionic Acid, 3-(Phenothiazin-10-yl)propanoic Acid, NSC 525721, NSC 638691 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO2S/c17-15(18)9-10-16-11-5-1-3-7-13(11)19-14-8-4-2-6-12(14)16/h1-8H,9-10H2,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-fenotiazin-10-ilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 271.334 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.067 |