Learn More
Lista corta de Apéndice IX, mezcla de fenoles, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15245856 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15245856 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15245856 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 8270AFL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.07€
    74.68€ / 1 ml
    Ahorro 8.39€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,4,6-Triclorofenol88-06-22000μg/ml
2,4-Diclorofenol120-83-22000μg/ml
2,4-Dimetilfenol105-67-92000μg/ml
2,4-Dinitrofenol51-28-52000μg/ml
2-Clorofenol95-57-82000μg/ml
2-Nitrofenol88-75-52000μg/ml
4,6-Dinitro-2-metilfenol534-52-12000μg/ml
4-Cloro-3-metilfenol59-50-72000μg/ml
4-Nitrofenol100-02-72000μg/ml
Pentaclorofenol87-86-52000μg/ml
Fenol108-95-22000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenols Mix
Nombre de nota SW-846 Method 8270C
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Method 8270C
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenols Mix
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 2,4,6-trichlorophenol,2-chlorophenol,, DNOC, chlorocresol, pentachlorophenol, 2,4-
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio