Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolphthalein |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | Grado U.S.P./N.F. |
| Densidad | 1,29g/cm3 |
| Color | Blanco a blanco/amarillo |
| Cantidad | 500 g |
| Forma física | Crystals |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.3 |
| Grado | ACS |