Learn More
Fenolftaleína, grado USP/NF, MP Biomedicals™
Código de producto. 11418240 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11418240 100 g
11428240 250 g
11438240 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418240 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210260880
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3, 3-bis[4-Hydroxyphenyl]-1-[3H]- isobenzofuranone
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nombre IUPAC 3,3-bis-(4-hidroxifenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Intervalo de porcentaje de ensayo U.S.P./N.F. grade
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.3
Densidad 1.29g/cm3
Color Blanco a blanco/amarillo
Cantidad 100 g
Forma física Crystals
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.