Learn More
Indicador de fenolftaleína en metanol, 10 g/l, Chem-Lab
Descripción
La fenolftaleína generalmente se disuelve en alcohol para usarse en experimentos. Es un ácido débil, que puede perder iones H+ en la solución. La molécula de fenolftaleína es incolora, mientras que el ión de fenolftaleína es de color rosa. En soluciones ácidas y neutras, la solución es incolora. Cuando se añade una base a la fenolftaleína, se produce más ionización, lo que hace que la solución se vuelva de color rojo-violeta. Esta solución se vuelve de este color rosado con un pH de 8,2 a 9,8.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolphtalein |
| Punto de fusión | -98 °C |
| CAS | 77-09-8, 67-56-1 |
| Concentración | 10g C20H14O4 por 1L CH3OH |
| Olor | Alcohólico |
| Fórmula molecular | C20H14O4 |
| Número MDL | MFCD00005913 |
| Densidad | 0.79g/mL |
| Cambios de color con pH | Incoloro a rojo-violeta a pH 8,2 – 9,8 |
| Disolvente o matriz | Metanol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fenolftaleína 10 g/l en metanol indicador solución
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein