Learn More
Indicador de fenolftaleína en etanol/agua, 10 g/l, Chem-Lab
Código de producto. 11963333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11963333 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11963333 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL06.0613.1000
 Artículo restringido
En stock
Se vuelve de color rojo intenso en presencia de bases. Indicador de fenolftaleína en etanol/agua, 10 g/l, Chem-Lab contiene 10 g de C20H14O4 por 1 l de C2H5OH y H2O (1:1). Se utiliza como indicador en titulaciones ácido-base para la determinación de AFNOR en agua.
La fenolftaleína generalmente se disuelve en alcohol para usarse en experimentos. Es un ácido débil, que puede perder iones H+ en la solución. La molécula de fenolftaleína es incolora, mientras que el ión de fenolftaleína es de color rosa. En soluciones ácidas y neutras, la solución es incolora. Cuando se añade una base a la fenolftaleína, se produce más ionización, lo que hace que la solución se vuelva de color rojo-violeta.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphtalein
Punto de fusión -114 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Concentración 10g C20H14O4 por 1L C2H5OH y H2O (1:1)
Fórmula molecular C20H14O4
Número MDL MFCD00005913
Información de solubilidad Ligeramente soluble en agua
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,07g/mol
Grado AFNOR
Olor Alcohólico
Envase Polietileno
Densidad 0.89g/mL
Cambios de color con pH De incoloro a rojo-violeta
Disolvente o matriz Etanol:Agua (1:1)
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fenolftaleína 10 g/l en etanol/agua (1/1) indicador solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphtalein indicator, ethanol