Learn More
Solución de fenolftaleína al 1 % en etanol, pura, grado indicador, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
C20H14O4, número de CAS-77-09-8, 500 ml, CHEBI:34914, Amarillo, KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N, 3,3-bis(4-hidroxifenil)-2-benzofurano-1-ona, 5913, 318,328, Frasco de vidrio ámbar, Líquido, 4764, C1-CC-C2C(-C1)C(-O)OC2(C3-CC-C(C-C3)O)C4-CC-C(C-C4)O
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 77-09-8 |
| Fórmula molecular | C20H14O4 |
| Número MDL | MFCD00005913 |
| Clave InChI | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.33 |
| PubChem CID | 4764 |
| ChEBI | CHEBI:34914 |
| Grado | Pure |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenolphthalein, 1% solution
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Phenolphthalein