Learn More
Phenolphthalein, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15538064 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
125 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15538064 125 g Frasco de polietileno 125 g
1 options
Código de producto. 15538064 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 287004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nombre IUPAC 3,3-bis-(4-hidroxifenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 125 g
Gravedad específica 1L = 1.30kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Forma física Polvo