Learn More
fenolftaleína, Mikromol™
Código de producto. 17969819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17969819 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17969819 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3351.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenolftaleína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
CAS 77-09-8
Nombres de analitos o componentes Phenolphthalein
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H14 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 318.32
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 318,0892 g/mol