Learn More
Indicador de fenolftaleína en IPA, 10 g/l, Chem-Lab
Descripción
La fenolftaleína generalmente se disuelve en alcohol para usarse en experimentos. Es un ácido débil, que puede perder iones H+ en la solución. La molécula de fenolftaleína es incolora, mientras que el ión de fenolftaleína es de color rosa. En soluciones ácidas y neutras, la solución es incolora. Cuando se añade una base a la fenolftaleína, se produce más ionización, lo que hace que la solución se vuelva de color rojo-violeta. Esta solución se vuelve de este color rosado con un pH de 8,2 a 9,8.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolphtalein |
| Punto de fusión | -89 °C |
| CAS | 77-09-8, 67-63-0 |
| Concentración | 10 g C20H14O4 por 1 L C3H8O |
| Olor | Alcohólico |
| Fórmula molecular | C20H14O4 |
| Número MDL | MFCD00005913 |
| Densidad | 0.78g/mL |
| Cambios de color con pH | Incoloro a rojo-violeta a pH 8,2 – 9,8 |
| Disolvente o matriz | 2-Propanol (IPA) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fenolftaleína 10 g/l en propanol-2 indicador solución
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, propan-2-ol