Learn More
Indicador de fenolftaleína en etanol, 2 g/l, Chem-Lab
Código de producto. 11953333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11953333 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11953333 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL0606101000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se vuelve de color rojo intenso en presencia de bases (con un pH de 8,2 a 9,8). El indicador de fenolftaleína en etanol, 2 g/l, Chem-Lab contiene 2 g de C20H14O4 por 1 l C2H5OH. Se utiliza como indicador en titulaciones ácido-base.
La fenolftaleína generalmente se disuelve en alcohol para usarse en experimentos. Es un ácido débil, que puede perder iones H+ en la solución. La molécula de fenolftaleína es incolora, mientras que el ión de fenolftaleína es de color rosa. En soluciones ácidas y neutras, la solución es incolora. Cuando se añade una base a la fenolftaleína, se produce más ionización, lo que hace que la solución se vuelva de color rojo-violeta. Esta solución se vuelve de este color rosado con un pH de 8,2 a 9,8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphtalein
Punto de fusión -114°C
CAS 77-09-8, 64-17-5
Concentración 2g C20H14O4 per 1L C2H5OH
Fórmula molecular C20H14O4
Número MDL MFCD00005913
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 3,3-bis-(4-hidroxifenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
Olor Alcoholic
Densidad 0.79g/mL
Cambios de color con pH Colorless to red-violet at pH 8.2–9.8
Disolvente o matriz Ethanol
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphtalein indicator in Ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.