Learn More
Phenolphthalein Indicator, 1% (w/v) in Methanol, Neutralized, Ricca Chemical
Código de producto. 31940494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Natural Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31940494 1 L Natural Poly Bottle 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31940494 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R56210001A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 77-09-8 , 67-56-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) Mixture
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein Indicator
% mín. CAS 97.0, 0.5
% máx. CAS 100.0, 1.5
Envase Natural Poly Bottle
Color Colorless to Pink
pH 8
Cantidad 1 L
Forma física Liquid
Porcentaje de pureza 1% W/V
Grado Indicator