Learn More
Glucurónido de fenolftaleína, sal sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolphthalein Glucuronide','Sodium Salt |
| CAS | 6820-54-8 |
| Fórmula molecular | C26H22O10 . Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phenolphthalein beta-D-glucuronide Sodium Salt, p-[3-(p-Hydroxyphenyl)phthalidyl]phenyl Glucosiduronic Acid Sodium Salt, 4-[1,3-Dihydro-1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxo-1-isobenzofuranyl]phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Monosodium Salt, p-[3-(p-Hydroxyphenyl)phthalidyl]phenyl beta-D-glucopyranosiduronic Acid Monosodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22O10.Na/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32;/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22-,25+,26?;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[1-(4-hidroxifenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]fenoxi]oxano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 516.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.1032 |