Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disulfato de fenolftaleína, trihidrato de sal de tripotasio, 98 %
Código de producto. 10403171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10403171 5 g Frasco de vidrio 5 g
10210041 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10403171 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 417220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62625-16-5 | C20H13K3O11S2 | 610.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-16-5
Fórmula molecular C20H13K3O11S2
Peso molecular (g/mol) 610.73
Número MDL MFCD00150194
Clave InChI PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 129893851
SMILES [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein disulfate, tripotassium salt trihydrate
Punto de fusión 230.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC ácido 2-[hidroxi-bis(4 -sulfoxifenil)metil]benzoico; potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.78
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Blanco
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino