Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal tripotásica de disulfato de fenolftaleína, 99 %
Código de producto. 11401247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11401247 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11401247 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B24198.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-16-5
Fórmula molecular C20H13K3O11S2
Peso molecular (g/mol) 610.73
Número MDL MFCD00150194
Clave InChI PLHSVCWOEHYSHO-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo phenolphthalein disulfate potassium salt, phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate
PubChem CID 129893851
SMILES [K+].[K+].[K+].OC(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)(C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein disulfate tripotassium salt hydrate
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 2-[hidroxi-bis(4 -sulfoxifenil)metil]benzoico; potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.75 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%