Learn More
Sal disódica de fenolftaleína (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolphthalein Disodium Salt |
| CAS | 518-51-4 |
| Fórmula molecular | C20H12Na2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14O4.2Na/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20;;/h1-12,21-22H;;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]c1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4 |
| Nombre IUPAC | disodio;4-[1-(4-oxidofenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]fenolato |
| Peso molecular (g/mol) | 362.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.0531 |