Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleína
Código de producto. 11338977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338977 500 g 500 g
11328977 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338977 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038705.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Indicador
Phenolphthalein is widely used as an indicator in acid-base titrations, water treatment applications. Due to its pH sensitivity, It is used to the check extend of carbonation in concrete, soap and in toys as diapering work. It is used in Kastle-Meyer test, which identifies the substances containing blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Punto de fusión 258°C to 262°C
Nombre de nota For analysis ACS
Beilstein 284423
Densidad 1.299 g/mL
Índice Merck 14,7243
Información de solubilidad Soluble in alcohol; Slightly soluble in ether; Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and insoluble in benzene or hexane.
Cantidad 500 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphthalein
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein