Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleína, 98 %
Código de producto. 11409006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409006 250 g 250 g
11498996 50 g 50 g
11488996 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409006 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17135.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Phenolphthalein is widely used as an indicator in acid-base titrations, water treatment applications. Due to its pH sensitivity, It is used to the check extent of carbonation in concrete, soap and in toys as diapering work. It is used in Kastle-Meyer test, which identifies the substances containing blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la fenolftaleína se utiliza ampliamente como indicador en las aplicaciones de tratamiento de agua y de valoraciones ácido-base. Debido a su sensibilidad al pH, se utiliza para controlar la extensión de la carbonatación en hormigón, el jabón y en los juguetes como pañales. Se utiliza en la prueba de Kastle-Meyer, que identifica las sustancias que contienen sangre.
Solubilidad
soluble en alcohol. Ligeramente soluble en dimetilsulfóxido e insoluble en benceno o hexano.
Notas
indicador de base ácida: pH 8,0-10,0. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Punto de fusión 258°C to 262°C
Densidad 1.299
Cantidad 250 g
Beilstein 284423
Índice Merck 14,7243
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and insoluble in benzene or hexane.
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphthalein
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein