Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleína, 98,5 %
Código de producto. 10626732 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10626732 500 g Frasco de plástico 500 g
10406980 100 g Frasco de plástico 100 g
10195343 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10626732 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 147715000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-09-8
Fórmula molecular C20H14O4
Peso molecular (g/mol) 318.33
Número MDL MFCD00005913
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofuran-1-ona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Punto de fusión 258.0°C to 263.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Beilstein 18, 143
Densidad 1.299
Índice Merck 15, 7356
Color Blanco
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Cantidad 500 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.32
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Pure