Learn More
Fenolftaleína, 1 % p/v en alcohol
Código de producto. 15421497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15421497 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15421497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038704.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
CAS 77-09-8
Color Incolora
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula molecular C20H14O4
Número MDL MFCD00005913
Cantidad 500 mL
Número UN UN1987
Sinónimo phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
Información de solubilidad Miscible with ethanol and ether.
Clave InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 3,3-bis-(4-hidroxifenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1% w/v in alcohol
Forma física Líquido