Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenolphthaline Solution |
| CAS | 64-17-5, 111-46-6, 78-93-3, 77-09-8 |
| % máx. CAS | <10%, ≥1%, <3%, <10%, ≥50%, ≤100% |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos químicos de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Papel indicador PANPEHA |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 5 L |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Envase | Lata de plástico |
| Número UN | UN1170 |
| Mostrar más |