Learn More
Solución fenólica, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Olor | Específico |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| pH | >10 |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Cantidad | 100 mL |