Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenol, ultrapuro, 99 %, sin estabilizar
Código de producto. 15456149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456149 100 g 100 g
15466149 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456149 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64011.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Phenol can be used for a wide variety of molecular biology applications, including nucleic acid extractions using standard phenol-chloroform protocols. Epidermal strips from the abaxial side of leaves of Commelina communis were stirred in phenol in a procedure to separate the monosaccharides from the epidermis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenol se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones de biología molecular, lo que incluye las extracciones de ácidos nucleicos mediante protocolos estándar de fenol-cloroformo. Las tiras epidérmicas de la cara abaxial de las hojas de Commelina communis se agitaron en fenol en un procedimiento para separar los monosacáridos de la epidermis.
Solubilidad
Soluble en agua (82 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-95-2
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.11
Número MDL MFCD00002143
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Nombre IUPAC fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol
Nombre de nota unstabilized
Punto de fusión 40°C to 43°C
Color Blanco
Densidad 1.071
Punto de ebullición 181°C
Temperatura de inflamación 79°C (175°F)
Notas de grado de pureza Ultrapure
Olor Sweet
Cantidad 100 g
Número UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,7241
Información de solubilidad Soluble in water (82g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol, ultrapure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol