Learn More
Fenol, saturado (pH 6,6/7,9, liquido), Fisher BioReagents™
Descripción
Fenol, saturado (pH 6,6/7,9, liq.)
El fenol saturado con tampón Tris se utiliza en procedimientos de extracción de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenol, Saturated |
| Notas de grado de pureza | DNase- and RNase-Free |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.0 |
| Número UN | 2821 |
| Porcentaje de pureza | ≥99.0% |
| Identificación | Pass Test |
| Envase | Envase de veneno/vidrio ámbar revestido |
| Cantidad | 400 mL |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenol saturated pH 6.6
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Ethylenediaminetetraacetic aciddisodium salt dihydrate