Learn More
Fenol Rutinósido, TRC
Código de producto. 30138095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138095 10 mg 10 miligramos
30137537 5 mg 5 miligramos
30009690 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP71565010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1416253-67-2
Fórmula molecular C18 H26 O10
Peso molecular (g/mol) 402.393
Sinónimo Phenyl 6-O-(6-deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β -D-glucopyranoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R,6R)-2-metil-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-fenoxioxan-2-il]metaxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Rutinoside
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O10/c1-8-11(19)13(21)15(23)17(26-8)25-7-10-12(20)14(22)16(24)18(28-10)27-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10-24H,7H2,1H3/t8-,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,17+,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1526