Learn More
Sal sódica de rojo fenol, TRC
Código de producto. 30414739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414739 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30414739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29531510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red Sodium Salt
CAS 34487-61-1
Fórmula molecular C19H14O5S . Na
Cantidad 10 g
Sinónimo 3H-2,1-Benzoxathiole','Phenol deriv., Phenol Red Sodium, Phenol Red','Sodium Salt, Phenolsulfonephthalein Sodium, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis-phenol S,S-Dioxide Monosodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
Nombre IUPAC sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
Peso molecular (g/mol) 376.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0381