Learn More
Rojo de fenol, sal sódica, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15568824 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15568824 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha cada uno
15558824 5 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15568824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor T26503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.86€
    563.14€ / paquete de 1
    Ahorro 253.72€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 34487-61-1
Fórmula molecular C19H13NaO5S
Peso molecular (g/mol) 376.358
Clave InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
Nombre IUPAC sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red, Sodium Salt
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 25 g
Forma física Polvo