Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol, sal sódica, reactivo ACS
Código de producto. 10167750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10167750 10 g Frasco de vidrio 10 g
10702865 5 g Frasco de vidrio 5 g
10267513 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10167750
Marca: Thermo Scientific Chemicals 417250100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34487-61-1
Fórmula molecular C19H13NaO5S
Peso molecular (g/mol) 376.358
Número MDL MFCD00066901
Clave InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
Nombre IUPAC sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red sodium salt
Punto de fusión 285.0°C
Claridad passes test
Beilstein 19, 91
Índice Merck 15, 7360
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.35
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Color Blanco
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol Red, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.