Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de rojo de fenol
Código de producto. 11485047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485047 25 g 25 g
11475047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485047 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21948.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.56€
    57.65€ / 25 g
    Ahorro 11.91€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Phenol Red sodium salt commonly employed in cell biology laboratories as a cell tissue culture pH marker. Under normal conditions, phenol red added to the growth medium will have a pink-red color. If their is dying cells or overgrowth of contaminants, this will cause a change in pH resulting in a change in indicator color. This color change is an indication that the medium needs to be replaced. Additionally, Phenol Red could potentially be useful as a differentiation factor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de rojo de fenol se emplea comúnmente en laboratorios de biología celular como marcador de pH de cultivos de tejido celular. En condiciones normales, el rojo de fenol añadido al medio de cultivo tendrá un color rojo rosado. Si hay células moribundas o una proliferación excesiva de sustancias contaminantes, el pH cambiará y con este, también el color del indicador. Este cambio de color indica que es necesario sustituir el medio. Además, el rojo de fenol podría resultar útil como factor de diferenciación.
Solubilidad
Soluble en agua con formación de una solución de color rojo oscuro (25 mg/ml), alcohol (4 mg/ml), metanol, etanol (200 mg/ml), e hidróxidos o carbonatos alcalinos acuosos con formación de una solución de color rojo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34487-61-1
Fórmula molecular C19H13NaO5S
Peso molecular (g/mol) 376.358
Número MDL MFCD00066901
Clave InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo phenol red, sodium salt, phenolsulfonephthalein sodium salt, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-yl phenolate, phenol red sodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, sodium salt 1:1, phenol red, acs, phenolredsodiumsalt, phenolsulfonephthalein sodium, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxo-2,1??-benzoxathiol-3-yl benzenolate
PubChem CID 23686673
Nombre IUPAC sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenol Red sodium salt
Punto de fusión 285°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 6260026
Índice Merck 14,7247
Información de solubilidad Soluble in water yielding a dark red solution (25mg/ml),alcohol (4mg/ml),methanol,ethanol (200mg/ml),and aqueous alkali hydroxides or carbonates with formation of a red colored solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol red sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol red sodium salt