Learn More
MedChemExpress Sal sódica de rojo de fenol
Código de producto. 16463816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463816 250 g 25 g
16411168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16463816 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0169A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Phenol red (Phenolsulfonephthalein) sodium salt is a pH indicator dye, relying on a distinct color change from pink to yellow in case of a positive reaction .
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 250 g
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo Phenolsulfonephthalein sodium salt
CAS 34487-61-1
Peso molecular 376.36 g/mol
Solubilidad DMSO : 5 mg/mL (13.29 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Objetivo HBV